Merck
681083
Sigma-Aldrich
5-氨基-4-(4-氟苯基)-1H-吡唑
97%
别名:
4-(4-氟苯基)-1H-吡唑-5-胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8FN3
CAS号:
分子量:
177.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
168-172 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI key
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)