方案
95%
表单
solid
mp
84-88 °C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
应用
稠合芳香族和杂芳香族化合物的结构单元
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)