Merck
680567
Sigma-Aldrich
1-苄氧基-4-溴-2-氯苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10BrClO
CAS号:
分子量:
297.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
58-62 °C
SMILES 字串
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)