Merck
68054
Sigma-Aldrich
N-甲基-4-硝基苯乙胺 盐酸盐
≥99.0% (HPLC)
别名:
N-甲基-2-(4-硝基苯基)乙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O2 · HCl
分子量:
216.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
官能基
amine
nitro
SMILES 字串
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)