Merck
680516
Sigma-Aldrich
N-叔丁氧基羰基-5-甲氧基-2-吲哚硼酸
≥95%
别名:
1-Boc-5-甲氧基吲哚-2-硼酸, N-(叔丁氧基羰基)-5-甲氧基吲哚-2-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18BNO5
分子量:
291.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
solid
mp
102-107 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
InChI key
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
可含有不定量的酸酐。
应用
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)