Merck
680508
Sigma-Aldrich
N-(4-溴苯基)甲磺酰胺
97%
别名:
4-(Methylsulfonylamido)bromobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4NHSO2CH3
CAS号:
分子量:
250.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
137-141 °C
SMILES字符串
CS(=O)(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
KKOIRAFXKFYZHQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.