About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17BO3
CAS号:
分子量:
208.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
折射率
n20/D 1.476
密度
1.023 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
InChI key
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3