Merck
67873
Sigma-Aldrich
4-甲基吗啡-N-氧化物 一水合物
≥95.0% (N)
别名:
4-甲基吗啉4-氧化物一水合物, 4-甲基吗啉氧化物一水合物, N-甲基吗啉N-氧化物一水合物, N-甲基吗啉氧化物一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2 · H2O
CAS号:
分子量:
135.16
Beilstein:
507437
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (N)
mp
71-75 °C
官能团
ether
SMILES字符串
O.C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5H2,1H3;1H2
InChI key
WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4-甲基吗啉N-氧化物(MNO)一水合物可用于:
  • 在四氧化锇(OsO4)催化下,作为烯烃二羟基化和氨羟基化反应的试剂。
  • 在锰和铜与四齿配体的络合物存在下,将硫化物选择性的氧化成亚砜或砜。
其他说明
用于改进烯烃的催化 OsO4 氧化反应的试剂,该反应生成顺-1,2-二醇;综述;用于醇的钌催化氧化反应,生成醛和酮
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K.B. Sharpless et al.
Tetrahedron Letters, 2503-2503 (1976)
Homogeneous and encapsulated within the cavities of zeolite Y chiral manganese and copper complexes with C2-multidentate ligands as catalysts for the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones
Alcon MJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 178(1-2), 253-266 (2002)
M. Schroder
Chemical Reviews, 80, 187-187 (1980)
W. Priebe et al.
Polish Journal of Chemistry, 54, 731-731 (1980)
A New Approach to Osmium-Catalyzed Asymmetric Dihydroxylation and Aminohydroxylation of Olefins
Andersson MA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(3), 472-475 (2002)