About This Item
线性分子式:
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
CAS号:
分子量:
193.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
≥95%
mp
175-189 °C
官能团
aldehyde
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
可能含不定量的酸酐。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges