Merck
677604
Sigma-Aldrich
L-苏氨酸-13C4
98 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(OH)13CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
123.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
同位素纯度
98 atom % 13C
方案
95% (CP)
表单
solid
mp
256 °C (dec.)
质量偏移
M+4
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)