Merck
677388
Sigma-Aldrich
聚乙烯基环己烷
别名:
氢化聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C8H14)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
溶解度
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)