Merck
600105
Sigma-Aldrich
L-Cystine-15N2
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
-[SCH2CH(15NH2)CO2H]2
分子量:
242.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
表单
solid
mp
240 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[15NH2][C@@H](CSSC[C@H]([15NH2])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i7+1,8+1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-NHLQVRHMSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)