About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5Cl2NO2
CAS号:
分子量:
206.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
80-84 °C
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI key
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3