Merck
67510
Sigma-Aldrich
5-甲基-1-己烯
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1731846
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥99.0%
折射率
n20/D 1.396
bp
84-85 °C (lit.)
密度
0.691 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
JIUFYGIESXPUPL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)