About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H66O2S2
CAS号:
分子量:
547.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
99%
表单
solid
mp
93-97 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
InChI key
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3