Merck
672998
Sigma-Aldrich
4-苄氧基苯基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
p-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, Bromo[4-(phenylmethoxy)phenyl]magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11BrMgO
分子量:
287.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
1.0 M in THF
密度
1.033 g/mL at 25 °C
官能团
phenyl
SMILES字符串
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-6.2 °F
闪点(°C)
-21.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)