Merck
470414
Sigma-Aldrich
2-甲氧苯基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
211.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.0 M in THF
沸点
65-67 °C
密度
1.011 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)