化驗
≥98.0%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Br)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20BrNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3