Merck
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-6,6′-二甲基-2,2′-联苯二胺
≥98%
别名:
(S)-2,2′-二氨基-6,6′-二甲基联苯, (S)-6,6′-二甲基-2,2′-二氨基联苯, (S)-6,6′-二甲基-1,1′-联苯-2,2′-二基二胺, (S)-6,6′-二甲基-1,1′-联苯-2,2′-二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N2
CAS号:
分子量:
212.29
Beilstein:
5741777
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
光學活性
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
156-160 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)