Merck
669695
Sigma-Aldrich
富马酸单乙酯酰氯
≥97.0%
别名:
(E)-3-(氯甲酰)-丙烯酸乙酯, Ethyl fumaryl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7ClO3
CAS号:
分子量:
162.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.463
官能团
acyl chloride
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C6H7ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChI key
YYLWXDIGYFPUSK-ONEGZZNKSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)