Merck
668540
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-5-苄基-3-甲基-2-(5-甲基-2-呋喃基)-4-咪唑烷酮
95%
别名:
(2S,5S)-3-甲基-2-(5-甲基-2-呋喃基)-5-(苯甲基)-4-咪唑烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18N2O2
分子量:
270.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.5598
SMILES 字串
CN1[C@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
IQIMPHPFMHVWBZ-ZFWWWQNUSA-N
應用
Catalyst for:
  • Enantioselective organocatalytic transfer hydrogenation of cycloalkenones with tert-Bu Hantzsch ester as source of hydrogen
  • Alkylation of indoles with an α,β-disubstituted α,β-unsaturated aldehyde in the enantioselective preparation of a selective serotonin reuptake inhibitor
  • MacMillan reaction
用于和简单 α,β-不饱和酮发生 Diels-Alder 反应的高选择性有机催化剂。
法律資訊
适用美国专利 6,369,243 和相关专利。仅供研究使用。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
商品
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.