化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C
SMILES 字串
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI 密鑰
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
應用
用于首例高对映选择性有机催化 Diels-Alder 反应和 1,3-偶极加成。
法律資訊
适用美国专利6,369,243 和相关专利。仅供研究使用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
商品
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.