Merck
667714
Sigma-Aldrich
硼烷-d3-THF 络合物 溶液
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BD3 · C4H8O
分子量:
88.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97.5 atom % D (mimimum)
包含
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
雜質
<5% ethyl ether
密度
0.881 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
InChI 密鑰
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
應用
硼烷-d3 THF 溶液,使用 N-异丙基-N-甲基叔丁胺稳定,用于制备同位素标记醇。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
访问文档库
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)