Merck
667188
Sigma-Aldrich
2-溴-1-四氢萘酮
97%
别名:
2-溴-3,4-二氢-1(2H)-萘酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9OBr
CAS号:
分子量:
225.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
沸点
64-67 °C/0.06 mmHg
mp
39-43 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)