Merck
666971
Sigma-Aldrich
5-甲基-1-己炔-3-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.436
密度
0.860 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CC(O)C#C
InChI
1S/C7H12O/c1-4-7(8)5-6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.9 °F - closed cup
閃點(°C)
53.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)