Merck
664170
Sigma-Aldrich
2-(4-甲氧基苯氧基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
228.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
57-61 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-13(9-7-12)17-14-5-3-2-4-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChI key
ZPGJUBFCROCTOT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)