Merck
663204
Sigma-Aldrich
2-吗啉基苯胺
97%
别名:
2-(4-吗啉基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
97-101 °C
官能团
ether
SMILES字符串
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
InChI key
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)