Merck
663166
Sigma-Aldrich
5-苯甲酰戊酸
97%
别名:
5-苯酰戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO(CH2)4CO2H
CAS号:
分子量:
206.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-79 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c13-11(8-4-5-9-12(14)15)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3