About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(CH3)MgBr
CAS号:
分子量:
159.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C\C=C(/C)[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
FEJKWDUHNFCDRZ-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)