Merck
663158
Sigma-Aldrich
2,4-二羟基肉桂酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O4
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
202 °C (dec.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2