Merck
662976
Sigma-Aldrich
5-氯-2-氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3ClFN
CAS号:
分子量:
131.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.498
密度
1.311 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI 密鑰
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
126.0 °F - closed cup
閃點(°C)
52.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)