Merck
662941
Sigma-Aldrich
2,5-噻吩二甲酰氯
97%
别名:
2,5-二(氯甲酰)噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl2O2S
CAS号:
分子量:
209.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
沸点
150-152 °C/11 mmHg
mp
43-47 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
InChI key
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
应用
合成手性二-噁唑啉配体,继而用于铜和钌催化的不对称环丙烷化反应。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)