Merck
662682
Sigma-Aldrich
胞苷-15N3-5′-单磷酸 钠盐
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1215N3Na2O8P
分子量:
370.14
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 15N
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+3
SMILES 字串
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C([15N]=C([15NH2])CC2)=O)C1O
InChI
1S/C9H14N3O8P.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1,12+1;;
InChI 密鑰
INTPYBRGLGSMRA-RNONBHISSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
Molecular weight and formula reflect free acid.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3