Merck
662267
Sigma-Aldrich
新戊二醇二甲基硫酸酯
97%
别名:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16O6S2
CAS号:
分子量:
260.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
solid
mp
69-74 °C
SMILES字符串
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChI key
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)