Merck
660604
Sigma-Aldrich
2-氯吡啶-4-甲酸甲酯
97%
别名:
2-氯异烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNO2
CAS号:
分子量:
171.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
32-36 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)