About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23NO3
CAS号:
分子量:
217.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
折射率
n20/D 1.455
沸点
121-126 °C/0.6 mmHg
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-6-8(2)9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI key
BPLDQMXXYMKQPW-DTWKUNHWSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C