Merck
65952
Sigma-Aldrich
溴甲烷
≥99.5%
别名:
甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH3Br
CAS号:
分子量:
94.94
Beilstein:
1209223
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
3.3 (20 °C, vs air)
蒸汽压
1420 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.5%
自燃温度
996 °F
expl. lim.
~16 %
沸点
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
InChI key
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
罐装,净重 ~3kg
其他说明
可能实行销售限制
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<-22.0 °F - liquid
闪点(°C)
< -30 °C - liquid
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)