Merck
659371
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-(2-氯苯基)-1H-吡唑-4-腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7ClN4
CAS号:
分子量:
218.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
136-140 °C
SMILES字符串
Nc1c(cnn1-c2ccccc2Cl)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-3-1-2-4-9(8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
InChI key
FAKNEJZRRRHJEU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)