Merck
658359
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-3-(三氟甲基)吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6F3NO
分子量:
177.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.441
密度
1.297 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
COc1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-5(7(8,9)10)3-2-4-11-6/h2-4H,1H3
InChI key
SSAZZVQVJJXPMB-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
116.6 °F - closed cup
闪点(°C)
47 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)