Merck
657255
Sigma-Aldrich
4-丁氧基-2,3,5,6-四氟苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11BF4O3
分子量:
266.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
126-133 °C
SMILES字符串
CCCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C10H11BF4O3/c1-2-3-4-18-10-8(14)6(12)5(11(16)17)7(13)9(10)15/h16-17H,2-4H2,1H3
InChI key
DXYUAQQPCWNJQX-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)