Merck
656801
Sigma-Aldrich
5-甲基-1-茚酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O
CAS号:
分子量:
146.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
69-73 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)