Merck
656674
Sigma-Aldrich
4,4′-双[(4-溴苯基)苯氨基]联苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H26Br2N2
分子量:
646.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-135 °C (polymorphic)
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccc(Br)cc6
InChI
1S/C36H26Br2N2/c37-29-15-23-35(24-16-29)39(31-7-3-1-4-8-31)33-19-11-27(12-20-33)28-13-21-34(22-14-28)40(32-9-5-2-6-10-32)36-25-17-30(38)18-26-36/h1-26H
InChI 密鑰
KKZPWVLMUUASEA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3