Merck
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-哌啶
98%
别名:
1-Boc-哌啶, N-叔丁氧羰基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO2
CAS号:
分子量:
185.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Piperazine derivatives for orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 non-selective inhibitors
  • 2-Aryl and 2-vinyl piperidines
  • Allosteric IGF-1R inhibitors
Reactant for:
  • Allylation and conjugate addition reactions
  • Asymmetric deprotonation
  • Enantioselective inter- and intramolecular aldol reactions
用作两步法 α-芳基化过程的底物。
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)