Merck
655643
Sigma-Aldrich
1-癸炔-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)713C≡13CH
分子量:
140.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352003
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
沸点
174 °C (lit.)
mp
-44 °C (lit.)
密度
0.776 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
InChI key
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
122.0 °F - closed cup
闪点(°C)
50 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)