推荐产品
同位素純度
≥99.5 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
包含
0.03 % (v/v) TMS
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.03% water
water
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+8
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氢呋喃-8(THF-8,TDF)是一种氘代核磁共振溶剂,含有0.03%(体积比)四甲基硅烷。它可用于核磁共振研究和分析。研究报道了溶解在THF-d8的甲醇和乙酸质子交换率的1氢核磁共振线形分析。它作为溶剂参与氘三[双(三甲硅基)酰氨基]钍和氘三[双(三甲硅基)酰氨基]铀的合成。15,氮& # 8242;-二五亚氘代苯基甲脒(DPFA)已在THF-8中进行了研究。
應用
- 氢化钌配合物中CO2插入的实验与理论研究。:这项研究深入分析二氧化碳与氢化钌配合物反应的机理途径,可能与催化应用相关,包括涉及四氢呋喃-d₈的转化(Ramakrishnan et al., 2016)。
- 三甲基锡烷氧化物、酰胺、卤化物和环戊二烯基化合物家族的合成、结构和核磁共振化学位移。:详细介绍三甲基锡化合物的合成和结构表征,有助于理解配位化学,可能涉及作为溶剂或结构类似物的四氢呋喃d₈(Lichtscheidl et al., 2015)。
- 极性溶液吡哆醛-5′-磷酸模型体系中低、高势垒氢键的核磁共振研究。:讨论核磁共振波谱在氢键相互作用研究中的应用,其中四氢呋喃-d₈可以用作氘化溶剂以提高光谱清晰度(Sharif et al., 2007)。
- 稳定的碳氢化合物二自由基,三甲基乙烷的类似物。:研究稳定的碳氢化合物二自由基,其中四氢呋喃-d₈可作为稳定反应中间体的实验装置的一部分,或作为研究自由基稳定性的溶剂(Rajca et al., 2005)。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
其他客户在看
Preparation and hydrogen-deuterium exchange of alkyl and hydride bis(trimethylsilyl) amido derivatives of the actinide elements.
Simpson SJ, et al.
Inorganic Chemistry, 20(9), 2991-2995 (1981)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in