Merck
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-二环己基膦苯基)-1,3-二氧戊环
97%
别名:
二环己基(2-(1,3-二氧戊环-2-基)苯基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H31O2P
分子量:
346.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
mp
82-85 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
InChI 密鑰
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Ligand for preparation of palladium P,O-ligand-catalyst for Suzuki cross-coupling reactions
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3