Merck
654760
Sigma-Aldrich
4-三氟甲基苯硫脲
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7F3N2S
CAS号:
分子量:
220.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-146 °C
官能基
amine
fluoro
thiourea
SMILES 字串
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI 密鑰
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)