Merck
651788
Sigma-Aldrich
负性光致抗蚀剂显影剂 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
质量水平
沸点
129-138 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
一般描述
作为负性光致抗蚀剂套装 654892 的一部分提供
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.