Merck
651761
Sigma-Aldrich
负性光致抗蚀剂去除剂 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
儲存期限
1 yr (cool area away from direct sunlight)
品質等級
pH值
<2 (20 °C)
bp
204-304 °C (lit.)
密度
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
低 pH 值配方,用于去除固化到各种基底上的光致抗蚀剂。不腐蚀金属和氧化物。不含氯化烃、铬酸盐、酚或磷酸盐。在室温和高温下均性能良好。
作为负性光致抗蚀剂套装 654892 的一部分提供
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F
閃點(°C)
96 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.