Merck
651168
Sigma-Aldrich
3-氰基苯硼酸新戊二醇酯
95%
别名:
2-(3-氰苯基)-5,5′-二甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O2BN
分子量:
215.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
85-87 °C
官能团
nitrile
SMILES字符串
CC1(C)COB(OC1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-4-10(6-11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
InChI key
RTYUBKQTFNAFQC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)